2,2,3,3-Tétrafluoro-1-propanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1H,1H,3H-Tétrafluoro-1-propanol
APOSPC6864-2.5KGEA 379 EUR InStock
APOSPC6864-2.5KG APOSPC6864-500G APOSPC6864-100G
2,2,3,3-Tétrafluoro-1-propanol 98%
2,2,3,3-Tétrafluoro-1-propanol
  • Surface tension 27.6 dynes/cm 200C
  • Dissociation constant Ka=4.6 x 10-12
Formule: C₃H₄F₄O
MW: 132,06 g/mol
Point d'ébullition: 107…109 °C
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,471 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004676
Numéro CAS: 76-37-9
EINECS: 200-955-5
ONU: 1986
ADR: 3+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité