2,2,3,3-Tetrafluoropropionic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6866E-25G PC6866E-5G
APOSPC6866E-25GEA 183 EUR InStock
APOSPC6866E-25G APOSPC6866E-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropionic acid 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropionic acid
Formule: C₃H₂F₄O₂
Point d'ébullition: 133…134 °C
Densité: 1.563 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054686
Numéro CAS: 756-09-2
EINECS: 212-049-7
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité