2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6871-25G PC6871-5G
APOSPC6871-25GEA 114 EUR InStock
APOSPC6871-25G APOSPC6871-5G
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 98%
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782044
Numéro CAS: 891180-59-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité