2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC6878-25GEA 288 EUR InStock
APOSPC6878-25G APOSPC6878-1G APOSPC6878-5G
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 99%
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂F
MW: 267,923 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12911576
Numéro CAS: 1184918-22-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité