Tetrafluoroterephthalic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC6900-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC6900-1G APOSPC6900-5G
Tetrafluoroterephthalic acid 97%
Tetrafluoroterephthalic acid
Formule: C₈H₂F₄O₄
MW: 238,0900 g/mol
Point de fusion: 275…277 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012301
Numéro CAS: 652-36-8
EINECS: 211-489-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité