6-Fluoroquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6908-1G PC6908-5G
APOSPC6908-1GEA 58.2 EUR InStock
APOSPC6908-1G APOSPC6908-5G
6-Fluoroquinoline
6-Fluoroquinoline
Formule: C₉H₆FN
Point d'ébullition: 124 °C/30mmHg
Densité: 1.209 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01685512
Numéro CAS: 396-30-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité