Tétrafluorotéréphtalonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Tétrafluorobenzène-1,4-dicarbonitrile
APOSPC6910-100GEA 212 EUR InStock
APOSPC6910-100G APOSPC6910-5G APOSPC6910-25G
Tétrafluorotéréphtalonitrile 98%
Tétrafluorotéréphtalonitrile
Formule: C₈F₄N₂
MW: 200,1 g/mol
Point de fusion: 197…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001776
Numéro CAS: 1835-49-0
EINECS: 217-397-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité