3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4-formylbenzeneboronic acid
PC6911-100G PC6911-25G PC6911-5G
APOSPC6911-100GEA 592 EUR InStock
APOSPC6911-100G APOSPC6911-25G APOSPC6911-5G
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93 g/mol
Point de fusion: 240 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093051
Numéro CAS: 248270-25-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité