Tetrafluorotetracyanoquinodimethane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane, TCNQF4, 2,2'-(Perfluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-diylidene)dimalononitrile
PC6914-100MG PC6914-500MG
APOSPC6914-100MGEA 147 EUR InStock
APOSPC6914-100MG APOSPC6914-500MG
Tetrafluorotetracyanoquinodimethane 97%
Tetrafluorotetracyanoquinodimethane
Organic electronic material.
Formule: C₁₂F₄N₄
MW: 276,15 g/mol
Point de fusion: 285…290 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042382
Numéro CAS: 29261-33-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité