2,5-Difluoro-4-nitrophénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6921-1G PC6921-5G PC6921-250MG
APOSPC6921-1GEA 72.7 EUR InStock
APOSPC6921-1G APOSPC6921-5G APOSPC6921-250MG
2,5-Difluoro-4-nitrophénol
2,5-Difluoro-4-nitrophénol
Formule: C₆H₃F₂NO₃
MW: 175,0897 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039297
Numéro CAS: 120103-18-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité