Hexafluorophosphate de tétraméthylammonium 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Tétraméthylammonium hexafluorophosphate
APOSPC6937-25GEA 125 EUR InStock
APOSPC6937-25G
Hexafluorophosphate de tétraméthylammonium 99%
Hexafluorophosphate de tétraméthylammonium
Formule: C₄H₁₂F₆NP
MW: 219,11 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012012
Numéro CAS: 558-32-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité