4,4,4-Trifluoro-1-(2-thiényl)butane-1,3-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (TTA), Thenoyltrifluoroacetone, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-thienyl)butane-1,3-dione, TTFA, 2-Thenoyltrifluoroacetone, (2-Thenoyl)-ω,ω,ω-trifluoroacetone
PC6950-100G PC6950-250G PC6950-25G PC6950-BULK
APOSPC6950-100GEA 53.8 EUR InStock
APOSPC6950-100G APOSPC6950-250G APOSPC6950-25G APOSPC6950-BULK
4,4,4-Trifluoro-1-(2-thiényl)butane-1,3-dione
4,4,4-Trifluoro-1-(2-thiényl)butane-1,3-dione
Formule: C₈H₅F₃O₂S
MW: 222,19 g/mol
Point d'ébullition: 96…98 °C/8mmHg
Point de fusion: 42…43 °C
Point d'éclair: 111 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005445
Numéro CAS: 326-91-0
EINECS: 206-316-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité