2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6960-1G PC6960-500MG PC6960-5G
APOSPC6960-1GEA 219 EUR InStock
APOSPC6960-1G APOSPC6960-500MG APOSPC6960-5G
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
MW: 215,9880 g/mol
Point d'ébullition: 80…82 °C/26mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042244
Numéro CAS: 70158-59-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité