Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Titane (IV) fluorure 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

APOSPC6980-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC6980-1G
Titane (IV) fluorure 99%
Titane (IV) fluorure


Formule: F₄Ti
MW: 123,87 g/mol
Point de fusion: 248 °C (subl.)
Densité: 2,798 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042545
Numéro CAS: 7783-63-3
EINECS: 232-017-6
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité