Chlorure de perfluorobutane-1-sulfonyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC6996-1GEA 94.5 EUR InStock
APOSPC6996-1G APOSPC6996-5G APOSPC6996-25G
Chlorure de perfluorobutane-1-sulfonyle 97%
Chlorure de perfluorobutane-1-sulfonyle
Formule: C₄ClF₉O₂S
MW: 318,55 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412262
Numéro CAS: 2991-84-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité