2-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7010-25G PC7010-5G PC7010-100G
APOSPC7010-25GEA 94.4 EUR InStock
APOSPC7010-25G APOSPC7010-5G APOSPC7010-100G
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 97%
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄BrF₃O
Point d'ébullition: 50…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973760
Numéro CAS: 102684-91-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité