2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Cyano-4-fluorophenylboronic Acid Pinacol Ester, 2-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
PC7020-5G
APOSPC7020-5GEA 168 EUR InStock
APOSPC7020-5G
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₅BFNO₂
MW: 247,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260444
Numéro CAS: 461451-63-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité