6-Bromo-2,3-difluorotoluene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC7027-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSPC7027-1G APOSPC7027-25G APOSPC7027-5G
6-Bromo-2,3-difluorotoluene
6-Bromo-2,3-difluorotoluene
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07777161
Numéro CAS: 847502-81-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité