2-Fluoro-3-formylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoronicotinaldehyde
PC7036-25G PC7036-5G
APOSPC7036-25GEA 165 EUR InStock
APOSPC7036-25G APOSPC7036-5G
2-Fluoro-3-formylpyridine 95%
2-Fluoro-3-formylpyridine
Formule: C₆H₄FNO
MW: 125,1 g/mol
Point d'ébullition: 50 °C
Densité: 1.25 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095270
Numéro CAS: 36404-90-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité