3-Fluoro-5-formylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC7041-250MGEA 36.4 EUR InStock
APOSPC7041-250MG APOSPC7041-1G APOSPC7041-5G
3-Fluoro-5-formylpyridine
3-Fluoro-5-formylpyridine
Formule: C₆H₄FNO
MW: 125,1 g/mol
Point d'ébullition: 71…76 °C/10mmHg
Densité: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07778429
Numéro CAS: 39891-04-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité