Acide 3-fluoro-2-pyridinecarboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7057-25G PC7057-5G PC7057-1G
APOSPC7057-25GEA 102 EUR InStock
APOSPC7057-25G APOSPC7057-5G APOSPC7057-1G
Acide 3-fluoro-2-pyridinecarboxylique
Acide 3-fluoro-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄FNO₂
Point de fusion: 167…169 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114108
Numéro CAS: 152126-31-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité