Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,2-Trichloro-2,3,3-trifluorocyclobutane 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSPC7060-5GEA 137 EUR InStock
APOSPC7060-5G
1,1,2-Trichloro-2,3,3-trifluorocyclobutane 97%
1,1,2-Trichloro-2,3,3-trifluorocyclobutane


Formule: C₄H₂Cl₃F₃
MW: 213,41 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C
Densité: 1,594 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039439
Numéro CAS: 697-17-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité