Potassium-2,4-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate potassium salt
PC7064-1G PC7064-5G
APOSPC7064-1GEA 154 EUR InStock
APOSPC7064-1G APOSPC7064-5G
Potassium-2,4-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-2,4-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₈H₃BF₉K
MW: 320,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368252
Numéro CAS: 1150655-10-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité