N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
PC7074-1G PC7074-5G
APOSPC7074-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7074-1G APOSPC7074-5G
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine 98%
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine
Formule: C₈H₈F₃N
MW: 175,15 g/mol
Point d'ébullition: 105…106 °C/20mmHg
Densité: 1.2394 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369717
Numéro CAS: 22864-65-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité