4'-Chloro-2'-fluoro-5'-methylacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)ethanone
PC7084-1G PC7084-250MG
APOSPC7084-1GEA 56.8 EUR InStock
APOSPC7084-1G APOSPC7084-250MG
4'-Chloro-2'-fluoro-5'-methylacetophenone
4'-Chloro-2'-fluoro-5'-methylacetophenone
Formule: C₉H₈ClFO
MW: 186,6106 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236601
Numéro CAS: 177211-26-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité