4,5,7-Trichloro-2-(trifluorométhyl)quinoleine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7087E-1G PC7087E-5G
APOSPC7087E-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSPC7087E-1G APOSPC7087E-5G
4,5,7-Trichloro-2-(trifluorométhyl)quinoleine
4,5,7-Trichloro-2-(trifluorométhyl)quinoleine
Formule: C₁₀H₃Cl₃F₃N
Point de fusion: 111…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153279
Numéro CAS: 175203-41-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité