1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC7089-5G PC7089-25G
APOSPC7089-5GEA 52.2 EUR InStock
APOSPC7089-5G APOSPC7089-25G
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene 98+%
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃BrF₄O
MW: 259,00 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02181186
Numéro CAS: 286932-57-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité