2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid, 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
PC7093-1G PC7093-5G
APOSPC7093-1GEA 171 EUR InStock
APOSPC7093-1G APOSPC7093-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95 g/mol
Point de fusion: 125…128 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09027258
Numéro CAS: 957060-90-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité