4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid, 4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
PC7094-1G PC7094-5G
APOSPC7094-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC7094-1G APOSPC7094-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95 g/mol
Point de fusion: 191…194 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09027239
Numéro CAS: 886536-37-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité