Triethoxyfluorosilane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7097-25G PC7097-5G
APOSPC7097-25GEA 401 EUR InStock
APOSPC7097-25G APOSPC7097-5G
Triethoxyfluorosilane 95%
Triethoxyfluorosilane
Formule: C₆H₁₅FO₃Si
Point d'ébullition: 134…135 °C
Densité: 0.9 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 19 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236719
Numéro CAS: 358-60-1
ONU: 2924
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité