2-Fluoropyridine-4-carbonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7107-5G PC7107-25G PC7107-100G
APOSPC7107-5GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC7107-5G APOSPC7107-25G APOSPC7107-100G
2-Fluoropyridine-4-carbonitrile 98%
2-Fluoropyridine-4-carbonitrile
Formule: C₆H₃FN₂
Point de fusion: 29…34 °C
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027299
Numéro CAS: 3939-14-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité