5-Fluoronicotinonitrile 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC7108-1GEA 78.6 EUR InStock
APOSPC7108-1G APOSPC7108-250MG
5-Fluoronicotinonitrile 97+%
5-Fluoronicotinonitrile
Formule: C₆H₃FN₂
MW: 122,10 g/mol
Point de fusion: 50…54 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09027295
Numéro CAS: 696-42-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité