1-Éthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol, grade technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC7120-25GEA 52.4 EUR InStock
APOSPC7120-25G APOSPC7120-5G APOSPC7120-100G
1-Éthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol, grade technique
1-Éthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol
Formule: C₄H₇F₃O₂
MW: 144,09 g/mol
Point d'ébullition: 104…105 °C/745mmHg
Densité: 1,221 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 39 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000441
Numéro CAS: 433-27-2
EINECS: 207-087-6
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité