2-Fluoro-4-biphenylboronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC7129-100MG PC7129-1G PC7129-5G
APOSPC7129-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7129-100MG APOSPC7129-1G APOSPC7129-5G
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid pinacol ester 98%
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₈H₂₀BFO₂
MW: 298,160 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09258651
Numéro CAS: 269410-15-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité