1-Méthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7140-100G PC7140-25G
APOSPC7140-100GEA 154 EUR InStock
APOSPC7140-100G APOSPC7140-25G
1-Méthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol, grade Technique
1-Méthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol
A stable source of trifluoroacetaldehyde. Add the product dropwise to PPA @150-180C - distill off & react at once.
Formule: C₃H₅F₃O₂
Point d'ébullition: 96 °C
Densité: 1.26 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013572
Numéro CAS: 431-46-9
EINECS: 207-072-4
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité