2-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7143-100G PC7143-25G PC7143-5G
APOSPC7143-100GEA 190 EUR InStock
APOSPC7143-100G APOSPC7143-25G APOSPC7143-5G
2-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Formule: C₄H₂ClFN₂
Point d'ébullition: 149…162 °C
Densité: 1.073 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788197
Numéro CAS: 62802-42-0
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité