5-Bromo-2-fluoro-6-méthylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine, 5-Bromo-2-fluoro-6-picoline
PC7144-1G PC7144-5G PC7144-25G
APOSPC7144-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7144-1G APOSPC7144-5G APOSPC7144-25G
5-Bromo-2-fluoro-6-méthylpyridine 98%
5-Bromo-2-fluoro-6-méthylpyridine
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095092
Numéro CAS: 375368-83-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité