Trifluoroacétamide 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroacetamide
PC7150-100G PC7150-500G PC7150-1KG
APOSPC7150-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7150-100G APOSPC7150-500G APOSPC7150-1KG
Trifluoroacétamide 98+%
Trifluoroacétamide
Formule: C₂H₂F₃NO
MW: 113,04 g/mol
Point d'ébullition: 162…164 °C
Point de fusion: 65…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008008
Numéro CAS: 354-38-1
EINECS: 206-559-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité