Acide trifluoroacétique 99,9%, qualité Biochimie
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: TFA
PC7161A-1L PC7161A-500ML
APOSPC7161A-1LEA 154 EUR InStock
APOSPC7161A-1L APOSPC7161A-500ML
Acide trifluoroacétique 99,9%, qualité Biochimie
Acide trifluoroacétique
Plastic coated bottle with tamper evident cap
Formule: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Point d'ébullition: 72.4 °C
Point de fusion: –15.4 °C
Densité: 1.48 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
ONU: 2699
ADR: 8,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité