5-Amino-3-fluorobenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC7168-25GEA 201 EUR InStock
APOSPC7168-25G APOSPC7168-5G
5-Amino-3-fluorobenzonitrile 97%
5-Amino-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₅FN₂
MW: 136,13 g/mol
Point de fusion: 105…107 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864357
Numéro CAS: 210992-28-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité