2-Fluoro-6-formylpyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Fluoropicolinaldehyde, 6-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde
PC7169-1G PC7169-10G PC7169-5G
APOSPC7169-1GEA 29 EUR InStock
APOSPC7169-1G APOSPC7169-10G APOSPC7169-5G
2-Fluoro-6-formylpyridine 95+%
2-Fluoro-6-formylpyridine
Formule: C₆H₄FNO
MW: 125,1 g/mol
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095149
Numéro CAS: 208110-81-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité