3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid, (5-Trifluoromethylpyridin-3-yl)boronic acid
PC7177-1G
APOSPC7177-1GEA 121 EUR InStock
APOSPC7177-1G
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₅BF₃NO₂
MW: 190,9156 g/mol
Point de fusion: 260…262.6 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09952041
Numéro CAS: 947533-51-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité