1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,1,1-Trifluoroacetone Cyanohydrin, 2-Cyano-1,1,1-trifluoro-2-propanol, 2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionitrile
PC7185-1G PC7185-5G
APOSPC7185-1GEA 241 EUR InStock
APOSPC7185-1G APOSPC7185-5G
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Formule: C₄H₄F₃NO
MW: 139,08 g/mol
Point d'ébullition: 68…69 °C/40mmHg
Densité: 1.276 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040885
Numéro CAS: 335-08-0
ONU: 2929
ADR: 6.1+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité