2',3',6'-Trifluoroacétophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,3,6-Trifluorophenyl)ethanone, 1-(2,3,6-Trifluorophenyl)ethan-1-one, 2,3,6-Trifluoroacetophenone
PC7202G-1G PC7202G-5G PC7202G-10G
APOSPC7202G-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7202G-1G APOSPC7202G-5G APOSPC7202G-10G
2',3',6'-Trifluoroacétophénone 97%
2',3',6'-Trifluoroacétophénone
Formule: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070809
Numéro CAS: 208173-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité