2',4',6'-Trifluoroacétophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,4,6-Trifluorophenyl)ethanone, 2,4,6-Trifluoroacetophenone, 1-(2,4,6-Trifluorophenyl)ethan-1-one
PC7202K-5G PC7202K-100G PC7202K-25G
APOSPC7202K-5GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC7202K-5G APOSPC7202K-100G APOSPC7202K-25G
2',4',6'-Trifluoroacétophénone 97%
2',4',6'-Trifluoroacétophénone
Formule: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061194
Numéro CAS: 51788-77-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité