2-Fluoro-5-nitro-6-picoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7203-10G PC7203-25G
APOSPC7203-10GEA 77.1 EUR InStock
APOSPC7203-10G APOSPC7203-25G
2-Fluoro-5-nitro-6-picoline 98%
2-Fluoro-5-nitro-6-picoline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095071
Numéro CAS: 18605-16-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité