2-Chloro-3,6-difluoroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7205-5G PC7205-1G PC7205-25G
APOSPC7205-5GEA 102 EUR InStock
APOSPC7205-5G APOSPC7205-1G APOSPC7205-25G
2-Chloro-3,6-difluoroanisole 98%
2-Chloro-3,6-difluoroanisole
Formule: C₇H₅ClF₂O
MW: 178,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631451
Numéro CAS: 261762-37-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité