5-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7206-5G
APOSPC7206-5GEA 116 EUR InStock
APOSPC7206-5G
5-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine 98%
5-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₂BrClFN
MW: 210,43 g/mol
Point de fusion: 50…52 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03411574
Numéro CAS: 831203-13-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité