3-Amino-5-bromo-2-fluoropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-fluoropyridin-3-amine
PC7207-5G PC7207-10G
APOSPC7207-5GEA 143 EUR InStock
APOSPC7207-5G APOSPC7207-10G
3-Amino-5-bromo-2-fluoropyridine
3-Amino-5-bromo-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₄BrFN₂
MW: 191,0011 g/mol
Point de fusion: 75…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659524
Numéro CAS: 884495-22-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité