1,3-Difluoro-2-nitrobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC7218-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC7218-5G APOSPC7218-100G APOSPC7218-25G
1,3-Difluoro-2-nitrobenzène 98%
1,3-Difluoro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Point d'ébullition: 91…92 °C/11mmHg
Densité: 1,503 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192035
Numéro CAS: 19064-24-5
EINECS: 242-793-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité